Documentos
308935
Sigma-Aldrich
2,2′-Iminodibenzoic acid
95%
Sinônimo(s):
Diphenylamine-2,2′-dicarboxylic acid
About This Item
Fórmula linear:
HN(C6H4CO2H)2
Número CAS:
Peso molecular:
257.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
95%
pf
298 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccccc1Nc2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C14H11NO4/c16-13(17)9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)14(18)19/h1-8,15H,(H,16,17)(H,18,19)
chave InChI
ZFRNOTZQUGWMQN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3