Documentos Principais
308714
Sigma-Aldrich
Acetonitrilo-d3
99.8 atom % D
Sinônimo(s):
Acetonitrilo trideuterado, Cianeto de metila-d3
About This Item
Fórmula linear:
CD3CN
Número CAS:
Peso molecular:
44.07
Beilstein:
1740230
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99.8 atom % D
embalagem
pk of 5 × 0.5 mL
índice de refração
n20/D 1.341 (lit.)
p.e.
80.7 °C (lit.)
densidade
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i1D3
chave InChI
WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)