Documentos Principais
308544
Sigma-Aldrich
(4S,5S)-2-Chloro-4,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphospholane 2-oxide
98%
Sinônimo(s):
Anderson-Shapiro reagent
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H8ClO3P
Número CAS:
Peso molecular:
170.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]20/D −15°, neat
índice de refração
n20/D 1.440 (lit.)
pb
84-86 °C/0.2 mmHg (lit.)
densidade
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H]1OP(Cl)(=O)O[C@H]1C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)