Documentos
308439
Sigma-Aldrich
Selenic acid
94%
About This Item
Fórmula linear:
H2SeO4
Número CAS:
Peso molecular:
144.97
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
Ensaio
94%
índice de refração
n20/D 1.5174 (lit.)
densidade
2.511 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O[Se](O)(=O)=O
Embalagem
Packaged in glass bottles
substituído por