Documentos
308382
Sigma-Aldrich
Potassium hexafluorotitanate(IV)
Sinônimo(s):
Dipotassium hexafluorotitanate, Titanium potassium hexafluoride
About This Item
Fórmula linear:
K2(TiF6)
Número CAS:
Peso molecular:
240.05
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: titanium
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].F[Ti--](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.2K.Ti/h6*1H;;;/q;;;;;;2*+1;+4/p-6
chave InChI
RXCBCUJUGULOGC-UHFFFAOYSA-H
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
Innovation in dental restorative materials is driven by the need for biocompatible and natural-appearing restoration alternatives. Conventional dental materials like amalgam and composite resins have inherent disadvantages.