308099
N,N-Diethyl-N′-methylethylenediamine
97%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.4296 (lit.)
pb
157-160 °C (lit.)
densidade
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)CCNC
InChI
1S/C7H18N2/c1-4-9(5-2)7-6-8-3/h8H,4-7H2,1-3H3
chave InChI
MKDYQLJYEBWUIG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
105.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
41 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter