Documentos
307637
Sigma-Aldrich
Cadmium fluoride
98%
Sinônimo(s):
Cadmium difluoride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CdF2
Número CAS:
Peso molecular:
150.41
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
forma
powder
densidade
6.33 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
F[Cd]F
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges