Key Documents
306924
Sigma-Aldrich
2-Bromohexanoyl bromide
95%
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)3CH(Br)COBr
Número CAS:
Peso molecular:
257.95
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.503 (lit.)
pb
85-90 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
1.628 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(Br)C(Br)=O
InChI
1S/C6H10Br2O/c1-2-3-4-5(7)6(8)9/h5H,2-4H2,1H3
chave InChI
CSFUYRGXBNPTSR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-Bromohexanoyl bromide may be used in chemical synthesis studies.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)