Documentos Principais
306746
Sigma-Aldrich
Phenyl trimethylsilylmethyl sulfone
95%
Sinônimo(s):
(Phenylsulfonylmethyl)trimethylsilane, (Trimethylsilyl)methyl phenyl sulfone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H16O2SSi
Número CAS:
Peso molecular:
228.38
Beilstein:
1960911
Número MDL:
Ensaio
95%
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)CS(=O)(=O)c1ccccc1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)