Documentos Principais
306401
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2,3,4,6-tetrafluorobenzene
99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6HBrF4
Número CAS:
Peso molecular:
228.97
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.467 (lit.)
pb
142 °C (lit.)
densidade
1.862 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cc(F)c(Br)c(F)c1F
Embalagem
Packaged in ampules
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
118.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
48 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)