305847
Dihydro-4,4-dimethyl-2,3-furandione
97%
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
67-69 °C (lit.)
solubilidade
dichloromethane: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to yellow
grupo funcional
ester
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)COC(=O)C1=O
InChI
1S/C6H8O3/c1-6(2)3-9-5(8)4(6)7/h3H2,1-2H3
chave InChI
HRTOQFBQOFIFEE-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?