Key Documents
305642
Sigma-Aldrich
Diethyl (2-chloroethyl)phosphonate
95%
About This Item
Fórmula linear:
ClCH2CH2P(O)(OC2H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
200.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.441 (lit.)
pb
92-94 °C/4 mmHg (lit.)
densidade
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOP(=O)(CCCl)OCC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)