Documentos Principais
305634
Sigma-Aldrich
Bis(2-chloroethyl) methylphosphonate
95%
About This Item
Fórmula linear:
CH3P(O)(OCH2CH2Cl)2
Número CAS:
Peso molecular:
221.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
Ensaio
95%
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
índice de refração
n20/D 1.47 (lit.)
p.e.
124-125 °C/3 mmHg (lit.)
densidade
1.344 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CP(=O)(OCCCl)OCCCl
InChI
1S/C5H11Cl2O3P/c1-11(8,9-4-2-6)10-5-3-7/h2-5H2,1H3
chave InChI
IPTIBLAAEZFRHZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)