Documentos
305588
Sigma-Aldrich
Butylphosphonic dichloride
98%
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)3P(O)Cl2
Número CAS:
Peso molecular:
174.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.466 (lit.)
pb
96-97 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
1.241 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCP(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/C4H9Cl2OP/c1-2-3-4-8(5,6)7/h2-4H2,1H3
chave InChI
YITVQRWHXAYYIX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Butylphosphonic dichloride is a phosphorous halide.
Aplicação
Butylphosphonic dichloride was used in preparation of aryl-phosphonic ester, required for synthesis of organophosphorous polymers.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Organophosphorus polymers Communication 1. polymerization of cyclic alkyl-and aryl-phosphonic esters.
Korshak VV, et al.
Russian Chemical Bulletin, 6(5), 641-646 (1957)