Documentos Principais
305375
Sigma-Aldrich
(3-Bromobutyl)triphenylphosphonium bromide
99%
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH(Br)CH2CH2P(C6H5)3Br
Número CAS:
Peso molecular:
478.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
pf
152-155 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].CC(Br)CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H23BrP.BrH/c1-19(23)17-18-24(20-11-5-2-6-12-20,21-13-7-3-8-14-21)22-15-9-4-10-16-22;/h2-16,19H,17-18H2,1H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
IYGZLKJGEFSHJB-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)