Documentos Principais
305332
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethoxy-3-methylbenzyl alcohol
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H14O3
Número CAS:
Peso molecular:
182.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.54 (lit.)
p.e.
80-90 °C/0.3 mmHg (lit.)
densidade
1.131 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(CO)c(OC)c1C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)