Documentos Principais
305103
Sigma-Aldrich
Methyl 2-amino-5-chlorobenzoate
95%
About This Item
Fórmula linear:
H2NC6H3(Cl)CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
185.61
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
95%
p.e.
168-170 °C/22 mmHg (lit.)
pf
66-68 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ester
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1cc(Cl)ccc1N
InChI
1S/C8H8ClNO2/c1-12-8(11)6-4-5(9)2-3-7(6)10/h2-4H,10H2,1H3
chave InChI
IGHVUURTQGBABT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Methyl 2-amino-5-chlorobenzoate is a useful pharmaceutical intermediate.[1] Crystal structure of methyl 2-amino-5-chlorobenzoate was studied.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Ya-Bin Shi et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 66(Pt 11), o3025-o3025 (2010-01-01)
The title compound, C(8)H(8)ClNO(2), is almost planar, with an r.m.s. deviation of 0.0410 Å from the plane through the non-hydrogen atoms. In the crystal structure, inter-molecular N-H⋯O hydrogen bonds link the mol-ecules into chains along the b axis. An intra-molecular N-H⋯O