Documentos Principais
304409
Sigma-Aldrich
3-Cyclohexyl-1-propanol
99%
About This Item
Fórmula linear:
C6H11(CH2)3OH
Número CAS:
Peso molecular:
142.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.466 (lit.)
p.e.
218 °C (lit.)
densidade
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OCCCC1CCCCC1
InChI
1S/C9H18O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h9-10H,1-8H2
chave InChI
CLYAQFSQLQTVNO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3-Cyclohexyl-1-propanol was used in synthesis of 3-cyclohexylpropyl caffeate via trans-esterification by Candida antarctica lipase B.[1]
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
215.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
102.00 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis of 3-cyclohexylpropyl caffeate from 5-caffeoylquinic acid with consecutive enzymatic conversions in ionic liquid.
Kurata A, et al.
Journal of Molecular Catalysis. B, Enzymatic, 69(3), 161-167 (2011)