Documentos Principais
304344
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-iodobenzotrifluoride
98%
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H3(I)CF3
Número CAS:
Peso molecular:
306.45
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.54 (lit.)
p.e.
58-60 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidade
1.973 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1ccc(Cl)c(I)c1
InChI
1S/C7H3ClF3I/c8-5-2-1-4(3-6(5)12)7(9,10)11/h1-3H
chave InChI
SSLWFPKNYZEOTH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4-Chloro-3-iodobenzotrifluoride may be used in chemical synthesis.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)