Documentos
304131
Sigma-Aldrich
(2-Hydroxyethyl)triphenylphosphonium bromide
97%
About This Item
Fórmula linear:
HOCH2CH2P(C6H5)3Br
Número CAS:
Peso molecular:
389.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
pf
217-219 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].OCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H20OP.BrH/c21-16-17-22(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20;/h1-15,21H,16-17H2;1H/q+1;/p-1
chave InChI
QZJOQNHOOVSESC-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
Reactant involved in olefination of activated imines
Modifier of PET nanocomposite fibers with functionalized multiwalled carbon nanotubes
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3