Documentos
303623
Sigma-Aldrich
2,3,5,6-Tetrafluorobenzoic acid
99%
About This Item
Fórmula linear:
HC6F4CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
194.08
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
pf
150-152 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1c(F)c(F)cc(F)c1F
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1