Documentos Principais
303321
Sigma-Aldrich
Dimethylthexylsilyl trifluoromethanesulfonate
97%
Sinônimo(s):
Dimethyl-(2,3-dimethyl-2-butyl)silyl trifluoromethanesulfonate, TDS triflate, Thexyl-dimethylsilyl trifluoromethanesulfonate, Trifluoromethanesulfonic acid thexyl-dimethylsilyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H19F3O3SSi
Número CAS:
Peso molecular:
292.39
Beilstein:
4186137
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
Ensaio
97%
p.e.
53-54 °C/0.6 mmHg (lit.)
densidade
1.16 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C(C)(C)[Si](C)(C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Aplicação
Protecting reagent for alcohols and other functional groups.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
185.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
85 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Aldrichimica Acta, 19, 52-52 (1986)