Documentos Principais
303151
Sigma-Aldrich
2-Acetamido-2-deoxy-1-thio-β-D-glucopyranose 3,4,6-triacetate
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H21NO8S
Número CAS:
Peso molecular:
363.38
Número MDL:
Ensaio
96%
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)N[C@H]1[C@H](S)O[C@H](COC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)