Documentos Principais
303089
Sigma-Aldrich
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-methylpyridine
99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H3F4N
Número CAS:
Peso molecular:
165.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.414 (lit.)
p.e.
130-131 °C (lit.)
densidade
1.44 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1c(F)c(F)nc(F)c1F
InChI
1S/C6H3F4N/c1-2-3(7)5(9)11-6(10)4(2)8/h1H3
chave InChI
VMJPFTHPDLREJZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
89.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
32 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)