Documentos Principais
302899
Sigma-Aldrich
4,4′-Dimethylbenzoin
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H16O2
Número CAS:
Peso molecular:
240.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
98%
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)C(O)C(=O)c2ccc(C)cc2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)