302775
(R)-(−)-2-Methoxy-2-phenylethanol
98%
Sinônimo(s):
(−)-β-Methoxyphenethyl alcohol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]20/D −133°, c = 1 in acetone
pureza óptica
ee: 99% (GLC)
índice de refração
n20/D 1.52 (lit.)
p.e.
65 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidade
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
hydroxyl
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
CO[C@@H](CO)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12O2/c1-11-9(7-10)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9-10H,7H2,1H3/t9-/m0/s1
chave InChI
JDTUPLBMGDDPJS-VIFPVBQESA-N
Aplicação
- (−)-3-[(2R)-2-Methoxy-2-phenylethoxy]phenol, a key intermediate for the synthesis of C4-symmetric tetraalkoxy[4]resorcinarenes using boron trifluoride catalyst.
- N-substituent of the 6,7-benzomorphan scaffold that is used as a potent opioid receptor agonist.
- Sodium methoxyphenylethoxide (Na-MPE), which is used as an oxy-initiator in the anionic polymerization of n-hexyl isocyanate.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
208.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
98 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?