Documentos
302600
Sigma-Aldrich
Tris(trimethylsilyl)methane
97%
Sinônimo(s):
1,1′,1′′-Methylidynetris[1,1,1-trimethylsilane], Methylidynetris[trimethylsilane], [Bis(trimethylsilyl)methyl]trimethylsilane
About This Item
Fórmula linear:
[(CH3)3Si]3CH
Número CAS:
Peso molecular:
232.59
Beilstein:
1850371
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.464 (lit.)
pb
55-56 °C/2 mmHg (lit.)
densidade
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)C([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C10H28Si3/c1-11(2,3)10(12(4,5)6)13(7,8)9/h10H,1-9H3
chave InChI
BNZSPXKCIAAEJK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Sterically demanding "risyl"group.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
168.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
76 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Inorg. Synth., 27, 233-233 (1990)