Key Documents
302082
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(chloromethyl)-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
99%
About This Item
Fórmula linear:
ClCH2Si(CH3)2OSi(CH3)2CH2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
231.27
Beilstein:
506631
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.439 (lit.)
pb
204.5-205 °C (lit.)
densidade
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(CCl)O[Si](C)(C)CCl