302066
1,2-Dinitrobenzene
≥99%
Sinônimo(s):
o-Dinitrobenzene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99%
Formulário
solid
p.e.
319 °C/773 mmHg (lit.)
pf
114-117 °C (lit.)
solubilidade
chloroform: soluble 5%, clear, yellow-green
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4N2O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H
chave InChI
IZUKQUVSCNEFMJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
302.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
150 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?