301450
4-Bromomethyl-6,7-dimethoxycoumarin
96%
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
96%
pf
212-216 °C (lit.)
fluorescência
λex 322; λem 395 (Reaction product with acetic acid)
λex 354 nm; λem 435 nm in methanol
grupo funcional
bromo
ester
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc2OC(=O)C=C(CBr)c2cc1OC
InChI
1S/C12H11BrO4/c1-15-10-4-8-7(6-13)3-12(14)17-9(8)5-11(10)16-2/h3-5H,6H2,1-2H3
chave InChI
JGODLBJJCNQFII-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- for quantitation of clofibric, bezafibric and fenofibric acids in liver by liquid chromatography[3]
- in determination of the concentration of tripeptide glutathione by matrix-assisted laser desorption ionization time-of-flight mass spectrometry[4]
- for determination of carboxylic acids in chromatographic detection[5]
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?