Documentos Principais
301051
Sigma-Aldrich
Methyl 3,5-dibromo-4-methylbenzoate
98%
About This Item
Fórmula linear:
Br2C6H2(CH3)CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
307.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pf
88-90 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1cc(Br)c(C)c(Br)c1
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)