Documentos Principais
300985
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trimethoxybenzylamine hydrochloride
98%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.073,00
R$ 1.073,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.073,00
About This Item
Fórmula linear:
(CH3O)3C6H2CH2NH2·HCl
Número CAS:
Peso molecular:
233.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.073,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
204-207 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
Cl.COc1cc(OC)c(CN)c(OC)c1
InChI
1S/C10H15NO3.ClH/c1-12-7-4-9(13-2)8(6-11)10(5-7)14-3;/h4-5H,6,11H2,1-3H3;1H
chave InChI
BLFRMOOGAICNSZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2,4,6-Trimethoxybenzylamine hydrochloride was used in synthesis of 3-(aminomethyl)isoquinoline.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Yusuke Ohta et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (7)(7), 835-837 (2008-02-07)
Copper(i)-catalysed domino four-component coupling-cyclisation using 2-ethynylbenzaldehydes, paraformaldehyde, secondary amine, and t-BuNH(2) in DMF leads to direct and efficient formation of 3-(aminomethyl)isoquinolines in good to high yields.