Documentos Principais
300632
Sigma-Aldrich
6,7-Dimethoxy-2,2-dimethyl-4-chromanone
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H16O4
Número CAS:
Peso molecular:
236.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
pf
105-107 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc2OC(C)(C)CC(=O)c2cc1OC
InChI
1S/C13H16O4/c1-13(2)7-9(14)8-5-11(15-3)12(16-4)6-10(8)17-13/h5-6H,7H2,1-4H3
chave InChI
OMWVNQFGCGNZHE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
6,7-Dimethoxy-2,2-dimethyl-4-chromanone was used to examine the response of P. sojae zoospores to a wide range of compounds having some structural similarity to genistein and daidzein.[1]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
B M Tyler et al.
Applied and environmental microbiology, 62(8), 2811-2817 (1996-08-01)
The zoospores of Phytophthora sojae are chemotactically attracted to the isoflavones genistein and daidzein that are released by soybean roots. In this study we have examined the response of P. sojae zoospores to a wide range of compounds having some