Documentos Principais
300519
Sigma-Aldrich
(2R)-(−)-Glycidyl tosylate
99%
Sinônimo(s):
(R)-(−)-Glycidyl p-toluenesulfonate, (R)-(−)-Glycidyl tosylate, (R)-(−)-Oxirane-2-methanol p-toluenesulfonate salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H12O4S
Número CAS:
Peso molecular:
228.26
Beilstein:
3592142
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
Ensaio
99%
atividade óptica
[α]19/D −17°, c = 2.75 in chloroform
pf
46-49 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@H]2CO2
InChI
1S/C10H12O4S/c1-8-2-4-10(5-3-8)15(11,12)14-7-9-6-13-9/h2-5,9H,6-7H2,1H3/t9-/m1/s1
chave InChI
NOQXXYIGRPAZJC-SECBINFHSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)