Documentos Principais
300497
Sigma-Aldrich
(2R,3R)-(+)-3-(4-Nitrophenyl)glycidol
98%
Sinônimo(s):
trans-(+)-2,3-Epoxy-3-(p-nitrophenyl)-1-propanol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H9NO4
Número CAS:
Peso molecular:
195.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
41121800
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@@H]1c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H9NO4/c11-5-8-9(14-8)6-1-3-7(4-2-6)10(12)13/h1-4,8-9,11H,5H2/t8-,9-/m1/s1
chave InChI
TVWSYFXHQPGITR-RKDXNWHRSA-N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)