Documentos Principais
300489
Sigma-Aldrich
(2S,3S)-(−)-3-Phenylglycidol
97%
Sinônimo(s):
(2S,3S)-3-Phenylglycidol, (2S,3S)-trans-3-Phenyloxirane-2-methanol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H10O2
Número CAS:
Peso molecular:
150.17
Beilstein:
3649607
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]20/D −49°, c = 2 in chloroform
pf
51-53 °C (lit.)
grupo funcional
ether
hydroxyl
phenyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H]1O[C@H]1c2ccccc2
InChI
1S/C9H10O2/c10-6-8-9(11-8)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-10H,6H2/t8-,9-/m0/s1
chave InChI
PVALSANGMFRTQM-IUCAKERBSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)