Documentos
300438
Sigma-Aldrich
(2R)-(−)-Glycidyl 4-nitrobenzoate
98%
Sinônimo(s):
(R)-(−)-Glycidyl 4-nitrobenzoate, (R)-(−)-Oxirane-2-methanol 4-nitrobenzoate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H9NO5
Número CAS:
Peso molecular:
223.18
Beilstein:
5278590
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
forma
solid
atividade óptica
[α]19/D −37°, c = 1.08 in chloroform
pf
60-62 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)C(=O)OC[C@H]2CO2
InChI
1S/C10H9NO5/c12-10(16-6-9-5-15-9)7-1-3-8(4-2-7)11(13)14/h1-4,9H,5-6H2/t9-/m1/s1
chave InChI
MUWIANZPEBMVHH-SECBINFHSA-N
Aplicação
(2R)-(−)-Glycidyl 4-nitrobenzoate can be used as a starting material in the total synthesis of leukotriene B4.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Total synthesis of leukotriene B4.
Kerdesky FAJ, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58(13), 3516-3520 (1993)