Key Documents
299421
Sigma-Aldrich
2-Benzyl-1,3-dioxolane
98%
Sinônimo(s):
Phenylacetaldehyde ethylene acetal
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H12O2
Número CAS:
Peso molecular:
164.20
Beilstein:
117974
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.522 (lit.)
pb
115-120 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1COC(Cc2ccccc2)O1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)