Documentos Principais
298921
Sigma-Aldrich
2-Benzoylnaphthalene
97%
Sinônimo(s):
2-Naphthyl phenyl ketone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H12O
Número CAS:
Peso molecular:
232.28
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
97%
cadeia de caracteres SMILES
O=C(c1ccccc1)c2ccc3ccccc3c2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)