Documentos Principais
298808
Sigma-Aldrich
2,6-Dibenzyloxytoluene
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H20O2
Número CAS:
Peso molecular:
304.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
forma
solid
cadeia de caracteres SMILES
Cc1c(OCc2ccccc2)cccc1OCc3ccccc3
InChI
1S/C21H20O2/c1-17-20(22-15-18-9-4-2-5-10-18)13-8-14-21(17)23-16-19-11-6-3-7-12-19/h2-14H,15-16H2,1H3
chave InChI
BJSONGFQRAVOPD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)