Documentos Principais
298379
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-3-Hydroxybutyric acid sodium salt
optical purity ee: 99% (GLC)
Sinônimo(s):
Sodium (S)-3-hydroxybutyrate
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH(OH)CH2CO2Na
Número CAS:
Peso molecular:
126.09
Beilstein:
4210229
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
atividade óptica
[α]20/D +13.5°, c = 5 in H2O
pureza óptica
ee: 99% (GLC)
pf
149-153 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].C[C@H](O)CC([O-])=O
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)