298263
Yttrium(III) chloride
beads, anhydrous, −10 mesh, 99.9%
Sinônimo(s):
Yttrium trichloride
About This Item
grau
anhydrous
Ensaio
99.9%
forma
beads
Impurezas
<100 ppm
tamanho de partícula
−10 mesh
pf
721 °C (lit.)
densidade
2.67 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Y](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Y/h3*1H;/q;;;+3/p-3
chave InChI
PCMOZDDGXKIOLL-UHFFFAOYSA-K
Características e benefícios
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)