Documentos Principais
298018
Sigma-Aldrich
Didecyldimethylammonium bromide solution
80 wt. % in ethanol/water (15:5)
About This Item
Fórmula linear:
[CH3(CH2)9]2N(CH3)2Br
Número CAS:
Peso molecular:
406.53
Número MDL:
concentração
80 wt. % in ethanol/water (15:5)
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].CCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)