Documentos Principais
297062
Sigma-Aldrich
tert-Butyldiphenylmethoxysilane
99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H22OSi
Número CAS:
Peso molecular:
270.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
99%
cadeia de caracteres SMILES
CO[Si](c1ccccc1)(c2ccccc2)C(C)(C)C
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)