Documentos Principais
296899
Sigma-Aldrich
4-Nitrobenzenesulfenyl chloride
technical grade, 95%
About This Item
Fórmula linear:
O2NC6H4SCl
Número CAS:
Peso molecular:
189.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical grade
Nível de qualidade
Ensaio
95%
p.e.
125 °C/0.1 mmHg (lit.)
pf
48-51 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(SCl)cc1
InChI
1S/C6H4ClNO2S/c7-11-6-3-1-5(2-4-6)8(9)10/h1-4H
chave InChI
NCBOVAWEMBIIFK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
4-Nitrobenzenesulfenyl chloride has been used in n-Bu4NI-induced electrophilic cyclization of N,N-dimethyl-(2-phenylethynyl) aniline.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Yu Chen et al.
Organic letters, 11(1), 173-176 (2008-12-03)
3-Sulfenyl- and 3-selenylindoles are prepared in excellent yields by the palladium/copper-catalyzed crossing coupling of N,N-dialkyl-o-iodoanilines and terminal alkynes, followed by electrophilic cyclization with arylsulfenyl chlorides and arylselenyl chlorides in the presence of a stoichiometric amount of n-Bu(4)NI.