Documentos Principais
296678
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1,2,4-Butanetriol
98%
Sinônimo(s):
(2S)-(-)-Butane-1,2,4-triol, (S)-(-)-1,2,4-Trihydroxybutane
About This Item
Fórmula linear:
HOCH2CH2CH(OH)CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
106.12
Beilstein:
1719408
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]19/D −28±2, c = 1 in methanol
pureza óptica
ee: 99% (GLC)
índice de refração
n20/D 1.475 (lit.)
p.e.
150 °C/0.04 mmHg (lit.)
densidade
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OCC[C@H](O)CO
InChI
1S/C4H10O3/c5-2-1-4(7)3-6/h4-7H,1-3H2/t4-/m0/s1
chave InChI
ARXKVVRQIIOZGF-BYPYZUCNSA-N
Descrição geral
(S)-(-)-1,2,4-Butanetriol can be prepared via reduction of (S)-malic acid in the presence of borane-dimethyl sulfide.[1]
Aplicação
(S)-(-)-1,2,4-Butanetriol may be used as a starting material in the enantioselective total syntheses of (+)-azimine and (+)-carpaine.[2]
It can also be used to prepare the following organic building blocks:
  • (+)-3,4-epoxy-1-butanol[3]
  • (2S,4S)-4-(hydroxymethyl)-2-ferrocenyl-1,3-dioxane[4]
  • (S)-1,2,4-triacetoxybutane via acetylation with acetic anhydride[1]
  • (S)-1,2,4-tris-(3,5-dinitrobenzoy1oxy)butane via esterification with 3,5-dinitrobenzoyl chloride[1]
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
An efficient asymmetric synthesis of 2-substituted ferrocenecarboxaldehydes
Riant O, et al
The Journal of Organic Chemistry, 62(20), 6733-6745 (1997)
Asymmetric Michael addition of thiophenol to maleic acid esters
Yamashita H and Mukaiyama T
Chemistry Letters (Jpn), 14(3), 363-366 (1985)
Facile access to (S)-1, 2, 4-butanetriol and its derivatives.
Hanessian S, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 62(11), 2146-2147 (1984)
Enantioselective total synthesis of (+)-azimine and (+)-carpaine.
Sato T, et al.
Organic Letters, 5(21), 3839-3842 (2003)