Documentos Principais
296422
Sigma-Aldrich
3-Nitrobenzenesulfonamide
99%
About This Item
Fórmula linear:
O2NC6H4SO2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
202.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
pf
166-168 °C (lit.)
grupo funcional
nitro
cadeia de caracteres SMILES
NS(=O)(=O)c1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O4S/c7-13(11,12)6-3-1-2-5(4-6)8(9)10/h1-4H,(H2,7,11,12)
chave InChI
TXTQURPQLVHJRE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3-Nitrobenzenesulfonamide may be used in chemical synthesis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)