Documentos
296260
Sigma-Aldrich
2,4,6-Triphenylpyrylium hydrogensulfate
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H18O5S
Número CAS:
Peso molecular:
406.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Ensaio
98%
pf
269-271 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OS([O-])(=O)=O.c1ccc(cc1)-c2cc([o+]c(c2)-c3ccccc3)-c4ccccc4
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3