Documentos Principais
294969
Sigma-Aldrich
1,3,5-Tribromo-2,4,6-trichlorobenzene
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6Br3Cl3
Número CAS:
Peso molecular:
418.14
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
98%
cadeia de caracteres SMILES
Clc1c(Br)c(Cl)c(Br)c(Cl)c1Br
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)