Documentos Principais
294195
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-(+)-Pseudoephedrine sulfate salt
98%
Sinônimo(s):
α-(1-Methylaminoethyl)benzyl alcohol sulfate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H32N2O6S
Número CAS:
Peso molecular:
428.54
Número CE:
Número MDL:
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]25/D +48°, c = 0.8 in ethanol
pf
175-179 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OS(O)(=O)=O.CN[C@@H](C)[C@@H](O)c1ccccc1.CN[C@@H](C)[C@@H](O)c2ccccc2
InChI
1S/2C10H15NO.H2O4S/c2*1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9;1-5(2,3)4/h2*3-8,10-12H,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/t2*8-,10+;/m00./s1
chave InChI
CAVQBDOACNULDN-NRCOEFLKSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)